Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Multichannel Pipette
Codice prodotto. 17379013 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
200 μL
300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Numero di canali Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17379013 12x300LVR 12 300 μL Pezzo
17349013 8x200LVR 8 200 μL Pezzo
17369013 8x300LVR 8 300 μL Pezzo
17359013 12x200LVR 12 200 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17379013 Fornitore Gilson™ N. del fornitore FA10038
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Designed for performance and comfort, PIPETMANTM L Multichannel Pipette comes in a comprehensive range of models, adapted to your needs in the lab. Comfortable, precise, accurate, and reliable, PIPETMANTM L variable volume multichannel models offer optimized performance across channels for uniform sample delivery and are perfect solutions when pipetting on microplates.
Available as a fixed or variable volume, PIPETMANTM L air-displacement pipettes cover a full volume range, including:
  • Variable volume single channel models covering a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models covering a volume range from 0.5 μL to 1200 μL, including four models equipped with V-ring (VR) at the bottom of the tip holders for a proper fit with most tip brands, covering a volume range from 20 μL to 300 μL
  • Fixed volume single channel models covering a volume range from 1 μL to 5000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punte compatibili Most major brands
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 50 to 1000 μL
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello 12x300LVR
Numero di canali 12
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 300 μL
Da utilizzare con (applicazione) Manual Liquid Handling
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 5.98 in
Fit for Purpose Certified Quality