Learn More
Buerkle™ Pipette Basket
Codice prodotto. 11971501 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11971501 280 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11971501 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96500653
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Pipette Basket is an accessory for the pipette rinser. For easy and gentle cleaning and safe storage of pipettes.
  • For easy and gentle cleaning and safe storage of pipettes
  • Made of PE
  • Effective height 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Use with The Pipette Rinser
Product Type Pipet Basket
Altezza (sistema metrico) 280 mm