Learn More
Kartell™ Pipette Basket
Descrizione
- Houses pipettes
- Specially designed baskets that minimize breakages as it buffers the tips of pipettes against the soft PE base
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipettes and burettes |
| Quantità | 1 |
| Altezza (sistema metrico) | 280 mm basket, 495 mm total |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 145 mm |