Learn More
DWK Life Sciences Pipette bulb red, natural rubber, 2 ml
Codice prodotto. 16494944 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494944 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16494944 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 292000205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.20€
    15.54€ / pezzi 10
    Risparmia 2.66€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
For removing or dispensing small quantities of liquids from Pasteur pipette or droppers.
The combination of the Pasteur pipette and rubber bulb can be used as a teat pipette.
  • Easy removal or dispensing of small quantities of liquids from Pasteur pipette or droppers
Specifica
Descrizione GL 25
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Materiale Rubber
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing liquids; Removing liquids; Adding drops of reagents; Pipetting aid
Quantità 10/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 42,4 mm
Altezza (sistema metrico) 42.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 14.3 mm