Learn More
Sartorius™ Pipette Calibration Kit
Codice prodotto. 14811081 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cubis Balances
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
14811081 Cubis Balances Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14811081 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore YCP04MS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for models with 0.1 mg and 0.01 mg readability.
  • Used for models with 0.1 mg and 0.01 mg readability
  • Consists of moisture trap and all required adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Calibration Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cubis Balances