Learn More
Sartorius™ Pipette Calibration Set
Codice prodotto. 14880701 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ME and CPA Analytical Balances
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
14880701 ME and CPA Analytical Balances Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14880701 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore YCP04HW
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for ME and CPA analytical balances.
  • Used for ME and CPA analytical balances
  • Consists of moisture trap and all needed adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) ME and CPA Analytical Balances