Learn More
Fisherbrand™ Pipette Cone for Accumax Pipette Controller
Codice prodotto. 15840043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Orange
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
15840043 Blu Pezzo
15850043 Green Pezzo
15860043 Orange Pezzo
15870043 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15840043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Available in a range of colors.
  • Autoclavable
  • For use with the Accumax Pipette Controller
  • Pick between blue, red, orange or green
Specifica
Colore Blu
Tipo Cone
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumax Pipette Controller