Learn More
VITLAB™ Dispositivi di riempimento per pipette
Measure the volume of liquids using Vitlab™ Pipette Filters. These filters draw liquid into the pipette.
Marca:  VITLAB™ 324594
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Codice prodotto. 10644222
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Slow rotation of the actuator-wheels draws liquid into the pipette
  • Pressing air bleed valve automatically empties the pipette without returning the piston
  • Green, Blue and Red available
Specifica
Specifica
Per pipette da 2 ml, pipette in vetro e in plastica