Learn More
Kartell™ Pipette holder, vertical, polypropylene, 200mm x 75mm x 150mm
Codice prodotto. 10203951
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
200 x 75 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10203951 200 x 75 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10203951 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0025500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    12.13€ / pezzi 1
    Risparmia 1.87€
    13% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accomodates 8 pipettes with diameters not exceeding 7 mm, plus 8 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage.
Accomodates 8 pipettes with diameters not exceeding 7 mm, plus 8 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage.
Specifica
Capacità Pipettes with diameters not exceeding 10 mm (8), plus pipettes with diameters not exceeding 15 mm (8)
Materiale Polypropylene
Dimensioni (L x P x A) 200 x 75 x 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm