Learn More
Heathrow Scientific™ Pipette Workstation
Codice prodotto. 16340746 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16340746 Clear Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16340746 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS234631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    119.95€ / pezzi 1
    Risparmia 5.05€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Organize your pipettes and tips in the Pipette Workstation and keep pipettes and disposable tips together in one convenient stand.
  • Acrylic workstation is opaque on sides with clear front and bin lids for easy content identification
  • Holds up to four pipettes on top shelf
  • Dual bins hold multiple size tips
  • Self-closing lid provides dust-free storage
  • Oversized lip allows for easy access when wearing gloves
Specifica
Product Type Pipette Workstation
Colore Clear
Sostegni dispositivo Pipettes
Canali 4
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Pipettes
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.7 in.
Altezza (sistema metrico) 24.6 cm