Learn More
Socorex™ Ecostep™ Repeating Pipette Syringes
Codice prodotto. 10227920
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
37.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10227920 37.5 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10227920 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 316.500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    157.40€ / pezzi 100
    Risparmia 10.60€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Non-sterile, bulk-supplied syringes for Stepper™ repeating pipettes. Socorex™ Ecostep™ Stepper™ Syringes are color-coded and come in three volume-based sizes.
  • Non sterile syringes supplied in bulk.
  • Color-coded based on volume.
  • Selection pack comes with 20 of each size (0.75mL, 3.75mL, 37.5mL).
  • Quick insertion and removal from Stepper™.
Specifica
Volume (sistema metrico) 37.5 mL
Sterilità Non sterile
Colore Red
Precisione <0.8% - <0.5%
Accuracy <±0.5%
Formato BUlk
Imballaggio Bulk
Quantità 100/pk.
Product Type Ecostep™ Stepper™ syringe
Include Adapter for 5 mL Ecostep™ syringe
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ecostep Stepper Repeating Pipette
Product Line Ecostep
Materiale Polypropylene/Polyethylene