Specifica
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Punte compatibili | Compatible with Pippets from 1mL to 100mL |
| Tipo | Pipette Controller |
| Tipo di spina | EU Plug |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |