Learn More
Pipsyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10184880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10184880 5 g Glass Bottle 5g
10032710 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10184880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207290050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-61-3 | C6H4ClIO2S | 302.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-61-3
Formula molecolare C6H4ClIO2S
Molecular Weight (g/mol) 302.51
Numero MDL MFCD00007441
InChI Key POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
PubChem CID 7399
IUPAC Name 4-iodobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico Pipsyl chloride
Nota nome 97%
Punto di fusione 80°C to 84°C
Colore Beige to White or Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare IC6H4SO2Cl
Quantità 5 g
Beilstein 11, 65
Indice di Merck 15, 7599
Peso formulazione 302.51
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pipsyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.