missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Piracetam, AMPA Receptor Positive Allosteric Modulator, Solid, 50 mg
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Molecular Weight: 142.16 Da
- Form: Solid
- CAS Number: 7491-74-9
- Mechanism of Action: Positive allosteric modulator at AMPA receptors
- Description: Nootropic agent and GABA derivative that potentiates cholinergic and glutamatergic neurotransmission via modulation of ion flux
- Biological Effects: Includes neuroprotection, anticonvulsant properties, and reduced vascular endothelium adhesion
- Activity: Active in vivo
- Composition: 100% Piracetam
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Piracetam |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | AMPA Receptors |
| Formulazione | 100% Piracetam |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience research, neuroprotection, anticonvulsant studies |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?