Learn More
Piracetam EP Impurity D, Mikromol™
Codice prodotto. 30050252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050252 25 mg 25mg
17934076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050252 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0083.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Piracetam EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 53934-76-2
Nomi componenti o analita (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
IUPAC Name 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 143.0582 g/mol