Learn More
Pirarubicin Hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Pirarubicin Hydrochloride is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pirarubicin Hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 95343-20-7 |
| Colore | Red |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H38ClNO12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | THP Hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20.83 mg/mL (31.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only