Learn More
Pirarubicin, MedChemExpress
Descrizione
Pirarubicin is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pirarubicin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 72496-41-4 |
| Colore | Red |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H37NO12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | THP |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (15.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only