Learn More
Pirenoxine, TRC
Codice prodotto. 30138126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138126 25 mg 25mg
30004681 10 mg 10mg
30010180 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138126 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP50858025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1043-21-6
Formula molecolare C16H8N2O5
Molecular Weight (g/mol) 308.25
Sinonimo 1-Hydroxy-3-carboxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one 1-Hydroxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one-3-carboxylic acid, Catalin, Catalin (pharmaceutical), Catalin K, Clarvisan, HPPC, Kary-Uni, Pirfenoxone, Pyrphenoxone
IUPAC Name 1-hydroxy-5-oxopyrido[3,2-a]phenoxazine-3-carboxylic acid
SMILES O=C1C2=NC(C(O)=O)=CC(O)=C2C3=NC4=C(C=CC=C4)OC3=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pirenoxine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H8N2O5/c19-9-5-8(16(21)22)18-14-10(20)6-12-15(13(9)14)17-7-3-1-2-4-11(7)23-12/h1-6H,(H,18,19)(H,21,22)
Peso formulazione 308.0433