Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 15444659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444659 100 mg 100mg
15424659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444659 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62252.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
A M1 muscarinic receptor antagonist | CAS: 29868-97-1 | C19H23Cl2N5O2 | 424.326 g/mol
A M1 muscarinic receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29868-97-1
Formula molecolare C19H23Cl2N5O2
Molecular Weight (g/mol) 424.326
Numero MDL MFCD00055214
InChI Key FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
PubChem CID 71405
ChEBI CHEBI:32014
IUPAC Name 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
SMILES CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pirenzepine dihydrochloride
Punto di fusione 192°C to 198°C
Colore White
Quantità 100 mg
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,7491
Peso formulazione 424.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder