Learn More
Pirimicarb-d6 (dimethyl-d6-carbamoyl), CDN
Codice prodotto. 30320315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320315 0.005 g 0.01g
30319692 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320315 Fornitore CDN N. del fornitore CDND78220.005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Formula molecolare C11 2H6 H12 N4 O2
Quantità 0.005 g
InChI Formula InChI=1 S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 244.32
Peso formulazione 244.1806 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity