Learn More
Piroctone olamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478736
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16478736
Marca: Medchem Express HYB1345
MedChemExpress Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H30N2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Piroctone ethanolamine
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (167.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (37.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C)C=C(CC(C)CC(C)(C)C)N1O.NCCO
Molecular Weight (g/mol) 298.42
Peso formulazione 298.42
Percent Purity 99.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.