Learn More
Piromidic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17951926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17951926 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3453.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Piromidic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Piromidic Acid
CAS 19562-30-2
Nomi componenti o analita Piromidic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H16 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
InChI Formula InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
IUPAC Name 8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 288.3
Quantità 100 mg
Peso formulazione 288.1222 g/mol