Learn More
Piromidic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138423 100 mg 100mg
17961525 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138423 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP509500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19562-30-2
Formula molecolare C14 H16 N4 O3
Molecular Weight (g/mol) 288.3
Sinonimo 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
IUPAC Name 8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Specifica
Materiale o nome chimico Piromidic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
Peso formulazione 288.1222
Percent Purity >95%