Learn More
Piroxicam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472109
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472109 1 g -
16468438 10 g 10g
16450848 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16472109 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0253
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Piroxicam
CAS 36322-90-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H13N3O4S
Quantità 1 g
Sinonimo CP-16171
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (150.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 331.35
Peso formulazione 331.35
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only