Learn More
Piroxicam
Codice prodotto. 15435499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435499 1 g 1g
15445499 5 g 5g
15455499 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15435499 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63239.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 36322-90-4 | C15H13N3O4S | 331.346 g/mol
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36322-90-4
Formula molecolare C15H13N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 331.346
Numero MDL MFCD00057317
InChI Key QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
PubChem CID 54676228
ChEBI CHEBI:8249
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico Piroxicam
Colore Yellow
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,7506
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,chloroform,ethyl acetate.
Peso formulazione 331.35
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piroxicam
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam