Learn More
Pirprofen, TRC
Codice prodotto. 30135426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135426 250 mg 250mg
30012364 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135426 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP510600250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31793-07-4
Formula molecolare C13 H14 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 251.71
Sinonimo Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methyl-, Hydratropic acid, 3-chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)- (8CI), 3-Chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Pirprofen, 2-[3-Chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)-phenyl]propanoic acid, 2-[3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)phenyl]propionic acid, 3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)hydratropic acid, Pirprofen, Racemic pirprofen, Rangasil 400, Rengasil, Seflenyl, Su 21524
IUPAC Name 2-[3-chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(N2CC=CC2)c(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Pirprofen
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(13(16)17)10-4-5-12(11(14)8-10)15-6-2-3-7-15/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Peso formulazione 251.0713