missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIST Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30513002 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30513002 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30513002 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338438PCP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PIST Polyclonal antibody specifically detects PIST in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PIST
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene CALPDZ protein interacting specifically with TC10, CFTR-associated ligand, dJ94G16.2, FIGdJ94G16.2 PIST, Fused in glioblastoma, golgi-associated PDZ and coiled-coil motif containing, Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein, GOPC1, PDZ/coiled-coil domain binding partner for the rho-family GTPase TC10, PISTGolgi associated PDZ and coiled-coil motif containing protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 195-454 of human PIST (NP_001017408.1).,, Sequence:, ARLAAKYLDKELAGRVQQIQLLGRDMKGPAHDKLWNQLEAEIHLHRHKTVIRACRGRNDLKRPMQAPPGHDQDSLKKSQGVGPIRKVLLLKEDHEGLGISITGGKEHGVPILISEIHPGQPADRCGGLHVGDAILAVNGVNLRDTKHKEAVTILSQQRGEIEFEVVYVAPEVDSDDENVEYEDESGHRYRLYLDELEGGGNPGASCKDTSGEIKVLQGFNKKAVTDTHENGDLGTASETPLDDGASKLDDLHTLYHKKSY
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Autophagy, Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57120
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.