Learn More
Hecht Karl™ Piston Rings
Specifica
Specifica
| Materiale | Cork |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bottom Flasks |
| Size | 250 to 1000 mL |
| Product Type | Piston Ring |
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?