missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Pitstop 2-100, Clathrin Terminal Domain Inhibitor, Solid, 5 mg
Descrizione
- Chemical class: Clathrin terminal domain inhibitor
- Purity: >99%
- Molecular weight: 463.35 g/mol
- Potency: IC50 = 7.5 μM
- Key biological activity: Specifically inhibits the internalisation of major histocompatibility complex 1 (MHC1)
- Physical form: Solid
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Pitstop™ 2-100 |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Clathrin |
| Formulazione | 100% Pitstop™ 2-100 |
| Quantità | 5 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Clathrin terminal domain inhibition, MHC1 internalisation inhibition |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?