Learn More
Pivaldehyde, 96%
Codice prodotto. 10703803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703803 100 g Bottiglia in vetro 100g
10354122 5 g Bottiglia in vetro 5g
10682233 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368361000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-19-3
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00006962
InChI Key FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
PubChem CID 12417
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanal
SMILES CC(C)(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pivaldehyde
Nota nome 98%
Punto di fusione 6.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7750g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCHO
Indice di rifrazione 1.3775 to 1.3795
Quantità 100 g
Beilstein 01, IV, 3295
Fieser 13,249
Indice di Merck 15, 7624
Gravità specifica 0.775
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligibly soluble.
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pivaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.