Learn More
Pivalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30414975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414975 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP52000010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethylpropionic acid
CAS 75-98-9
Formula molecolare C5 H10 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.0681