Learn More
Pivalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 2,2-Dimethylpropionic acid |
| CAS | 75-98-9 |
| Formula molecolare | C5 H10 O2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2,2-dimethylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.13 |
| Peso formulazione | 102.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?