Learn More
Pivalimidamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30421604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421604 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP5506955G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pivalimidamide Hydrochloride
CAS 18202-73-8
Formula molecolare C5H13ClN2
Quantità 5 g
Sinonimo Pivalamidine Hydrochloride, Pivalamidine Monohydrochloride, 2,2-Dimethyl-propanimidamide Monohydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionimidamide Hydrochloride, Pivalimidamide Hydrochloride, tert-Butanecarboximidamide Hydrochloride, tert-Butylamidinium Chloride, tert-Butylcarbamidine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2.ClH/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H3,6,7);1H
SMILES Cl.CC(C)(C)C(=N)N
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanimidamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 136.62
Peso formulazione 136.0767