Learn More
Pivaloyl hydrazide, 98+%
Codice prodotto. 10525793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10525793 5 g Bottiglia in vetro 5g
10250703 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10525793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 42826-42-6 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42826-42-6
Formula molecolare C5H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD01310839
InChI Key OARJXUPBZNUYBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethylpropionic acid hydrazide, pivalic acid hydrazide, pivalohydrazide, 2,2-dimethylpropanohydrazide, pivaloylhydrazine, 2,2-dimethyl-propionic acid hydrazide, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, hydrazide, pivalic acid, hydrazide, 2,2-dimethylpropionicacidhydrazide, trimethylacethydrazide
PubChem CID 545147
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanehydrazide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Pivaloyl hydrazide
Punto di fusione 65°C to 67°C
Colore White
Punti di ebollizione 95°C to 110°C (1.0 mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC(O)NHNH2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pivaloyl hydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.