Learn More
Pizotifen, MedChemExpress
Descrizione
Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pizotifen |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 15574-96-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 200 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H21NS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | Pizotyline BC-105 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20 mg/mL (67.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only