Learn More
Pizotifen N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30132569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132569 100 mg 100mg
30132952 50 mg 50mg
30005843 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132569 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP552805100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28588-48-9
Formula molecolare C19 H21 N O S
Molecular Weight (g/mol) 311.44
Sinonimo 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide;
IUPAC Name 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-10-ylidene)-1-methyl-1$l^{5}-azinane 1-oxide
SMILES CN1(=O)CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Pizotifen N-Oxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(21)11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-22-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3/b19-15-
Peso formulazione 311.1344