Learn More
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496276
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496276 100 mg 100mg
16485808 10 mg 10mg
16421967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16496276 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13688
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico PJ34 hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 344458-15-7
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18ClN3O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl
Molecular Weight (g/mol) 331.8
Peso formulazione 331.8
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Research purposes only