Learn More
PKC gamma Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2F4B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PKC gamma
Clone 2F4B9
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66429-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66429-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Protein kinase C (PKC) is a family of serine- and threonine-specific protein kinases that can be activated by calcium and second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play a distinct role in cells.
Specifica
Specifica
PKC gamma
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PKC gamma, PKCC, PKCG, PRKCG, Protein kinase C gamma type, protein kinase C, gamma, SCA14
Prkcg
IgG2a
Protein A
Antibody
2F4B9
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Porcine, Mouse, Human, Rat
P05129, P63318, P63319
100518074, 18752, 24681, 5582
PKC gamma Fusion Protein Ag5910
Primary
-20°C
PRKCG