Learn More
PKM2-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493868
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16493868
Marca: Medchem Express HY103617
MedChemExpress PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico PKM2-IN-1
CAS 94164-88-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19NO2S2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 320 mg/mL (926.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1CCCCC1)SCC(C2=O)=C(C)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 345.48
Peso formulazione 345.48
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.