missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G2D Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA548132

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15612435

  • 472.00€ / 400µL
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

PLA2G2D Polyclonal antibody specifically detects PLA2G2D in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica

Specifica

PLA2G2D
Polyclonal
Unconjugated
Pla2g2d
GIID sPLA2; Group IID secretory phospholipase A2; mGIID; phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 2D; phospholipase A2 group IID; phospholipase A2, group IID; Pla2a2; PLA2G2D; PLA2IID; secretory phospholipase A2s; secretory-type PLA, stroma-associated homolog; sPLA2-IID; sPLA2S; SPLASH
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
26279
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q9UNK4
Pla2g2d
KLH conjugated synthetic peptide between 105-131 amino acids from the C-terminal region of human PLA2G2D.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali