Learn More
Novus Biologicals™ PLA2G4B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18373709 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18373709 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18373709 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00008681T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Signal Transduction
Bersaglio PLA2G4B
Sinonimo FLJ20543, FLJ20656, FLJ20807, FLJ77014, FLJ78330, jmjC domain-containing protein 7, jumonji domain containing 7, Jumonji domain-containing protein 7
Simbolo del gene JMJD7-PLA2G4B