Descrizione
PLA2G4E Polyclonal antibody specifically detects PLA2G4E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | PLA2G4E |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 532 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | cPLA2-epsilon, cytosolic phospholipase A2 epsilon, EC 3.1.1.4, FLJ45651, MGC126633, MGC126661, Phospholipase A2 group IVE, phospholipase A2, group IVE |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | phospholipase A2, group IVE. (Uniprot# Q3MJ16) |
| Metodo di purificazione | Immunogen affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |