missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G4E Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764551 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764551 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764551 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP347132JF525

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PLA2G4E Polyclonal antibody specifically detects PLA2G4E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PLA2G4E
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 525
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene cPLA2-epsilon, cytosolic phospholipase A2 epsilon, EC 3.1.1.4, FLJ45651, MGC126633, MGC126661, Phospholipase A2 group IVE, phospholipase A2, group IVE
Specie ospite Rabbit
Immunogeno phospholipase A2, group IVE. (Uniprot# Q3MJ16)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 123745
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.