Learn More
PLA2G4E Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PLA2G4E
Concentrazione 0.29 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18088-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18088-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Calcium-dependent phospholipase A2 that selectively hydrolyzes glycerophospholipids in the sn-2 position.
Specifica
Specifica
PLA2G4E
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3MJ16, Q50L42
123745, 296091, 329502
PLA2G4E Fusion Protein Ag12808
Primary
-20°C
PLA2G4E
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
phospholipase A2, group IVE, PLA2G4E, PLA2G4E Ens
Pla2g4e
IgG
Antigen Affinity Chromatography