Learn More
Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
165.24€ - 647.70€
Specifica
Antigene | Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 |
---|---|
Clone | 8B6.18 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Coniugato | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Coniugato | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12670547
|
Epredia
MS-208-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
473.00€
500µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12660547
|
Epredia
MS-208-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
545.00€
100µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12650547
|
Epredia
MS-208-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12620547
|
Epredia
MS-208-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12630547
|
Epredia
MS-208-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12680547
|
Epredia
MS-208-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: 8B6.18
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- ELISA
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) | |
Primary |
8B6.18 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |