missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLAGL2 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764704 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764704 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764704 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP347127G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PLAGL2 Polyclonal antibody specifically detects PLAGL2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PLAGL2
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene C2H2-type zinc finger protein, FLJ23283, KIAA0198, pleiomorphic adenoma gene-like 2, Pleiomorphic adenoma-like protein 2, zinc finger protein PLAGL2, ZNF900
Specie ospite Rabbit
Immunogeno pleiomorphic adenoma gene-like 2. (Uniprot# Q9UPG8)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cell Biology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5326
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.