Learn More
Kolmi Hopen Plain AirLaid Wipes
Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Folded: 16 x 40 cm (± 0,5 cm)
- Unfolded: 120 x 80 cm (M) (± 1 cm)
- Excellent absorption and resistance performance
- Very soft
- Can be used for bath/shower exit
Specifica
Specifica
| Product Type | Single Use Wipes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.6 ft. |
| Larghezza (sistema metrico) | 80 cm |
| Materiale | Non-Woven Cellulosic Fibers |
| Colore | White |