Learn More
Fisherbrand™ Plain Glass Plates
Codice prodotto. 11847643 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11847643 2 mm pezzi 2
11877643 1 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11847643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    15.15€ / pezzi 2
    Risparmia 8.20€
    35% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accessory for Fisherbrand Vertical Electrophoresis Systems.
Sistema sigillante compatibile con i principali tipi di preparato gel da 80mm x 100mm e da 100mm x 100mm. Sia per la preparazione che per la corsa viene utilizzato lo stesso inserto così che, durante la preparazione del gel, non è necessario alcun trasferimento delle lastre di vetro. L'inserto comprende morsetti scorrevoli per la predisposizione rapida sia di gel pronto all’uso che da preparare. Le guarnizioni in silicone ultra soffice e le barre di pressione che circondano le lastre di vetro garantiscono una perfetta tenuta del preparato gel. Le piastre di vetro dello spessore di 2mm sono robuste e dotate di spaziatori predisposti per la massima comodità. Disponibilità di elettroblotting accessorio e di moduli con gel in provetta per lo stesso contenitore esterno e coperchio.
  • Realizzato con stampa a iniezione, solido ed ermetico
  • Compatibile con tutti i gel pronti all’uso da 80mm x 100mm e da 100mm x 100mm
  • Richiede volumi di tampone ridotti
  • Per corsa di massimo quattro gel
  • Moduli intercambiabili per elettroforesi ed elettroblotting IEF/2D in contenitore universale per Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, seconda dimensione e separazioni degli acidi nucleici.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vertical Gel Electrophoresis System
Tipo Piastra in vetro semplice
Dimensioni gel 100 x 100 mm
Quantità Confezione da 2
Spessore (sistema metrico) 2 mm