Descrizione
- Manufactured from Boro 3.3 glass
- Angled at 60°
- Short stem
- Provided individually
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 26 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Angolo | 60° |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 175mm |
| Quantità | 1/Pk. |
| Product Type | Funnel |