Descrizione
- Available in a range of sizes
- Sold in various quantities
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 40mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 5 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 35mm |
| Quantità | 24/Pk. |
| Product Type | Filling Funnel |